Learn More
Iodosobensendiacetat, 98+%
Beschreibung
Jodosobensen används som ett oxiderande och acetoxylerande medel i organisk syntes. Det är aktivt involverat i framställningen av (Z)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-al(neral) från (Z)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-ol (nerol) i närvaro av 2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). Det är ett användbart reagens för syntes av en mängd olika heterocykliska föreningar. Det används också vid Pd-katalyserad 2-arylering av indoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jodosobensen används som ett oxiderande och acetoxylerande medel i organisk syntes. Det är aktivt involverat i framställningen av (Z)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-al(neral) från (Z)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-ol (nerol) i närvaro av 2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). Det är ett användbart reagens för syntes av en mängd olika heterocykliska föreningar. Det används också vid Pd-katalyserad 2-arylering av indoler.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Iodosobenzene diacetate |
| Smältpunkt | 159 °C till 161 °C |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1879369 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 322.1 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.