Läs mer
Iodosobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodosobenzene |
| CAS | 536-80-1 |
| Molekylformel | C6 H5 I O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5IO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | O=Ic1ccccc1 |
| IUPAC-namn | iodosylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.008 |
| Formel vikt | 219.939 |