Läs mer
Iodosulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodosulfuron |
| CAS | 185119-76-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Iodosulfuron |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H12 I N5 O6 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Iodo-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid, Huzar, Iodosulfuron, Triofensulfuron |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12IN5O6S/c1-6-15-11(18-13(16-6)25-2)17-12(22)19-26(23,24)9-5-7(14)3-4-8(9)10(20)21/h3-5H,1-2H3,(H,20,21)(H2,15,16,17,18,19,22) |
| LEDER | COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(I)ccc2C(=O)O)n1 |
| Visa mer |