Läs mer
Iodosulfuron Methyl Ester Sodium (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodosulfuron-methyl sodium |
| CAS | 144550-36-7 |
| Molekylformel | C14 H13 I N5 O6 S . Na |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Iodosulfuron-methyl-Na, Sodium 4-iodo-2-methyl-6-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14IN5O6S.Na/c1-7-16-12(19-14(17-7)26-3)18-13(22)20-27(23,24)10-6-8(15)4-5-9(10)11(21)25-2;/h4-6H,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,22);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].COC(=O)c1ccc(I)cc1S(=O)(=O)[N-]C(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2 |
| IUPAC-namn | sodium;(5-iodo-2-methoxycarbonylphenyl)sulfonyl-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoyl]azanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.24 |
| Formel vikt | 528.9529 |