Läs mer
Iodosulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodosulfuron |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12IN5O6S/c1-6-15-11(18-13(16-6)25-2)17-12(22)19-26(23,24)9-5-7(14)3-4-8(9)10(20)21/h3-5H,1-2H3,(H,20,21)(H2,15,16,17,18,19,22) |
| Formel vikt | 492.9553 |
| Procent renhet | >95% |