Läs mer
Iodotrimethylplatinum(IV)
Produktkod. 11393688
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393688 0.5 g 0.5g
11383688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039286.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14364-93-3 | C3H9IPt | 367.10 g/mol
De används som katalysatorer i organiska reaktioner. Det används i kemisk, organisk intermediärforskning. De används som platinagruppföreningar för framställning av material lämpliga för industriella tillämpningar, främst inom elektronik som beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14364-93-3
Molekylformel C3H9IPt
Molekylvikt (g/mol) 367.10
MDL-nummer MFCD00013702
InChI-nyckel ZCSQPOLLUOLHHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodotrimethylplatinum iv, iodotrimethylplatinum, trimethylplatinum iodide, acmc-1c6hk, trimethylplatinum iv iodide
PubChem CID 11824720
IUPAC-namn karbanid;jodplatina
LEDER [CH3-].[CH3-].[CH3-].I[Pt]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodotrimethylplatinum(IV)
Färg Orange till Vit
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.5 g
Linjär formel (CH3)3PtI
Löslighetsinformation It is insoluble in water.It is sparingly soluble ether,alcohol,acetone or light petroleum.
Formel vikt 367.09
Odör Odorless
Känslighet Air & Light Sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.