Läs mer
Iodotrimethylsilane (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodotrimethylsilane |
| CAS | 16029-98-4 |
| Molekylformel | C3H9ISi |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Iodotrimethyl-silane, TMSI, Trimethyliodosilane, Trimethylsilicon Iodide, Trimethylsilyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)I |
| IUPAC-namn | iodo(trimethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.09 |
| Formel vikt | 199.9518 |