Läs mer
Iodotrimethylsilane, 95-97%, stabilized
Produktkod. 13468428 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13468428 250 mL Glasflaska 250ml
10583551 5 mL Glasflaska 5ml
10733001 25 mL Glasflaska 25ml
10583741 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13468428 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187492500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16029-98-4
Molekylformel C3H9ISi
Molekylvikt (g/mol) 200.1
MDL-nummer MFCD00001028
InChI-nyckel CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC-namn jod(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodotrimethylsilane
Namnnotering 95-97%
Färg Färglös till röd
Densitet 1.4000g/mL, 1.4
Kokpunkt 106.0°C
Flampunkt −31°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (Ex I) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiI
Brytningsindex 1.4700 to 1.4800
Kvantitet 250 mL
UN-nummer 2924
Fieser 08,261; 09,251; 10,216; 11,271; 12,259; 13,329; 16,188; 06,81
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Stabilisator copper
Formel vikt 200.1
Procent renhet 95 to 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.