Läs mer
Jodtrimetylsilan, 97%, stab. med koppar, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Jodotrimetylsilan används för införande av trimetylsilylgrupp i organisk syntes. Det är också användbart för gaskromatografianalys genom att omvandla alkohol till ett silyleterderivat, vilket gör den mer flyktig än den ursprungliga molekylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jodotrimetylsilan används för införande av trimetylsilylgrupp i organisk syntes. Det är också användbart för gaskromatografianalys genom att omvandla alkohol till ett silyleterderivat, vilket gör den mer flyktig än den ursprungliga molekylen.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Fukt och ljuskänslig. Oförenlig med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och reagerar häftigt med vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 105°C to 106°C |
| Kemiskt namn eller material | Iodotrimethylsilane |
| Namnnotering | stabilized with copper |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | (CH3)3SiI |
| UN-nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1731136 |
| Flampunkt | −2°C (28°F) |
| Löslighetsinformation | Miscible with water. |
| Formel vikt | 200.09 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Iodotrimethylsilane
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodotrimethylsilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.