Läs mer
Jodtrimetylsilan, 97%, stab. med koppar, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020820
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
5g
Produktkod. 11488870
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12902.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.094 g/mol
Jodotrimetylsilan används för införande av trimetylsilylgrupp i organisk syntes. Det är också användbart för gaskromatografianalys genom att omvandla alkohol till ett silyleterderivat, vilket gör den mer flyktig än den ursprungliga molekylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Jodotrimetylsilan används för införande av trimetylsilylgrupp i organisk syntes. Det är också användbart för gaskromatografianalys genom att omvandla alkohol till ett silyleterderivat, vilket gör den mer flyktig än den ursprungliga molekylen.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anteckningar
Fukt och ljuskänslig. Oförenlig med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och reagerar häftigt med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16029-98-4
Molekylformel C3H9ISi
Molekylvikt (g/mol) 200.094
MDL-nummer MFCD00001028
InChI-nyckel CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
IUPAC-namn jod(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)I
Specifikationer
Kokpunkt 105°C to 106°C
Kemiskt namn eller material Iodotrimethylsilane
Namnnotering stabilized with copper
Kvantitet 5 g
Linjär formel (CH3)3SiI
UN-nummer UN2924
Beilstein 1731136
Flampunkt −2°C (28°F)
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 200.09
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.476
Känslighet Light and moisture sensitive
Densitet 1.44
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodotrimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Iodotrimethylsilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.