missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iomeprol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iomeprol-d3 |
| CAS | 1185146-41-1 |
| Molekylformel | C17H19D3I3N3O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Iomeprol D3, Iomeprol D3 (N-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-23(9(29)6-26)15-13(19)10(16(30)21-2-7(27)4-24)12(18)11(14(15)20)17(31)22-3-8(28)5-25/h7-8,24-28H,2-6H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31) |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I |
| Molekylvikt (g/mol) | 780.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?