missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iomeprol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iomeprol |
| CAS | 78649-41-9 |
| Molekylformel | C17 H22 I3 N3 O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenedicarboxamide, N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo-, 1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo- (9CI), N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, Imeron, Imeron 300, Iomeprol, Iomeron, Iomeron 350 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-23(9(29)6-26)15-13(19)10(16(30)21-2-7(27)4-24)12(18)11(14(15)20)17(31)22-3-8(28)5-25/h7-8,24-28H,2-6H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31) |
| LEDER | CN(C(=O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I |
| IUPAC-namn | 1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)-methylamino]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 777.09 |
| Formel vikt | 776.8541 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?