Läs mer
A&D Weighing Ion BM Series Balans
Produktkod. 16864591
Change view
Kapacitet:
2.1 g/5.2 g
22 g
220 g
320 g
5.1 g/22 g
5.2 g
520 g
Läsbarhet:
0.001 mg
0.001 mg/0.01 mg
0.01 mg
0.1 mg
1μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Läsbarhet Förpackningsstorlek
16864591 2.1 g/5.2 g 0.001 mg/0.01 mg -
16418365 2.1 g/5.2 g 0.01 mg Varje
16630982 22 g 0.001 mg -
16640982 220 g 0.1 mg -
16650982 5.1 g/22 g 0.001 mg/0.01 mg -
16660982 320 g 0.1 mg -
16670982 520 g 0.1 mg -
16854591 5.2 g 1μ g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16864591 Leverantör A&D Weighing Leverantörsnummer BM5D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167888.46 SEK
    146469.13 SEK / Paket med 1
    Save 21419.33 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
En &mikrovåg i D BM Ion-serien ger noggrann mätning för precisionsvägning med mikrogram läsbarhet.
  • Enkel, fläktlös eliminering av statisk elektricitet med en inbyggd jonisator
  • Antistatisk vindbrytning
  • Levereras utrustad med AD-1676 bordsbricka (medium) som standard (BM-5/5D)
  • Stor vågkammare för förbättrad användbarhet
  • Inbyggda sensorer för temperatur, luftfuktighet och atmosfärstryck
  • Låsbara skjutdörrar möjliggör effektiv manövrering med båda händerna
  • Motoriserad kalibrering med en intern massa:
  • Utlöses automatiskt baserat på temperaturvariation
  • Utlöst av operatör
  • Tydligt synlig, vit bakgrundsbelyst LCD-skärm
  • Minne: upp till 200 datamängder
  • AD-1688 som standardtillbehör: hängiven USB nyckeln för att registrera vägningsdata samt miljöparametrar i MS Excel läsbara filer
  • 12 vägningsenheter: g, mg, oz, ozt, ct, mamma, dwt, GN, tael, tola, st (räknat), %
  • Specialpannor/hållare för BM-5/5D/20/22: Små kastruller för provtagning av små mängder, hållare för PM-filter, hållare för mikrofugrör
  • Valfritt testsats för pipettnoggrannhet
  • Gränssnitt: RS-232C (standard), Snabb USB (standard), Ethernet (valfritt)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/GCP/ISO
Anslutningstyp RS-232 C och Quick USB
Kapacitet 2.1 g/5.2 g
Visningstyp Omvänd bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.001 mg/0.01 mg
Linjäritet ±0,010 mg /± 0,02 mg
Modell BM-5D
Repeterbarhet 0,004 mg (för 1 g)/0,01 mg
Stabiliseringstid 10 sekunder/8 sekunder
Typ Mikroanalytisk balans
Bredd (metrisk) 259 mm
Höjd (metrisk) 326 mm