Läs mer
A&D Weighing Ion BM Series Balans
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7203360
Kapacitet:
2.1 g/5.2 g
22 g
220 g
320 g
5.1 g/22 g
5.2 g
520 g
Läsbarhet:
0.001 mg
0.001 mg/0.01 mg
0.01 mg
0.1 mg
1μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16418365
Brand: A&D Weighing BM252
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En &mikrovåg i D BM Ion-serien ger noggrann mätning för precisionsvägning med mikrogram läsbarhet.
  • Enkel, fläktlös eliminering av statisk elektricitet med en inbyggd jonisator
  • Antistatisk vindbrytning
  • Levereras utrustad med AD-1676 bordsbricka (medium) som standard (BM-5/5D)
  • Stor vågkammare för förbättrad användbarhet
  • Inbyggda sensorer för temperatur, luftfuktighet och atmosfärstryck
  • Låsbara skjutdörrar möjliggör effektiv manövrering med båda händerna
  • Motoriserad kalibrering med en intern massa:
  • Utlöses automatiskt baserat på temperaturvariation
  • Utlöst av operatör
  • Tydligt synlig, vit bakgrundsbelyst LCD-skärm
  • Minne: upp till 200 datamängder
  • AD-1688 som standardtillbehör: hängiven USB nyckeln för att registrera vägningsdata samt miljöparametrar i MS Excel läsbara filer
  • 12 vägningsenheter: g, mg, oz, ozt, ct, mamma, dwt, GN, tael, tola, st (räknat), %
  • Specialpannor/hållare för BM-5/5D/20/22: Små kastruller för provtagning av små mängder, hållare för PM-filter, hållare för mikrofugrör
  • Valfritt testsats för pipettnoggrannhet
  • Gränssnitt: RS-232C (standard), Snabb USB (standard), Ethernet (valfritt)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP/GMP/GCP/ISO
Anslutningstyp RS-232 C och Quick USB
Kapacitet 2.1 g/5.2 g
Visningstyp Omvänd bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 0.01 mg
Linjäritet ±0,10 mg
Modell BM-252
Repeterbarhet 0,03 mg (för 100 g)
Stabiliseringstid 8 sekunder
Typ Mikroanalytisk balans
Bredd (metrisk) 259 mm
Höjd (metrisk) 326 mm