Läs mer
Kloritstandard för jonkromatografi, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Triple-leached LDPE bottle
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
Beskrivning
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| ClO&subscript_2;&superscript_minus; | 1000μg/mL |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorite Standard |
| Förpackning | Triple-leached LDPE bottle |
| CAS Min % | 0.1, 99.9 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Teknik | Ion Chromatography |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Lösningstyp | Standard Solution |
| Typ | Certified Reference Material |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning