Läs mer
Jonkromatografi (IC) Multi Element Anion Standard i vatten (3 element), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Beskrivning
- ISO/IEC 17025 för:
- Testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS
- Kalibrering av laboratorievågar
- Temperaturkalibrering i -90 till 650° C
- Densitetsmätning med oscillerande u-rör och Bingham-pyknometrimetoder
- Vissa komplexometriska titreringar
- Alla volymetriska titrimetriska och gravimetriska funktioner utförs under högt reglerad temperaturregim
- Producerad i mycket kontrollerad renrumsmiljö med ultrarent vatten, trippeldestillerade syror och trippellakade förrengjorda flaskor
- Alla mätosäkerheter beräknade enligt Eurachem/CITAC riktlinjer och rapporterade vid 95 % konfidensnivå
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE trippelurlakad |
| Analyt- eller komponentnamn | 10 μg/mL each of fluoride, sulphate and chloride |
| Fysisk form | Vätska |
| Teknik | Jonkromatografi, Anjonmätning |
| Certifikat och efterlevnad | GHS/OSHA, REACH |
| Typ | Anjonstandard med flera element |
| Element | Fluorid, Sulfat, Klorid |
| Lösningsmedel eller matris | Vatten |
| Kvantitet | 100 ml |