Läs mer
Jonkromatografi (IC) Multi Element Anion Standard i vatten (5 element), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11526693 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11526693 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11526693 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ICAS501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5880.00 SEK
    2441.46 SEK / 100ml
    Save 3438.54 SEK
    58% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Tillverkad av ultrarena salter gravimetriskt
  • Testad av ISO 17025 ackreditering för kalibrering av laboratorievågar
  • ISO/IEC 17025 för:
    • Temperaturkalibrering i -90 till 650° C
    • Densitetsmätning med oscillerande u-rör och Bingham-pyknometrimetoder
    • Vissa komplexometriska titreringar
  • Alla volymetriska titrimetriska och gravimetriska funktioner utförs under högt reglerad temperaturregim
  • Producerad i mycket kontrollerad renrumsmiljö med ultrarent vatten, trippeldestillerade syror och trippellakade förrengjorda flaskor
  • Alla mätosäkerheter beräknade enligt Eurachem/CITAC riktlinjer och rapporterade vid 95 % konfidensnivå
Specifikationer
Förpackning HDPE trippelurlakad
Analyt- eller komponentnamn 100 μg/mL each of fluoride and chloride, 200 μg/mL each of nitrate, phosphate and sulphate
Fysisk form Vätska
Teknik Jonkromatografi, Anjonmätning
Certifikat och efterlevnad GHS/OSHA, REACH
Typ Jonkromatografistandarden
Element Fluorid, Klorid, Nitrat, Fosfat, Sulfat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 100 ml