Läs mer
Jonkromatografi (IC) Multi-element katjonstandard i vatten (6 element), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 12083582 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12083582 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 12083582 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ICCDX621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00 SEK
    2913.48 SEK / Paket med 1
    Save 251.52 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Tillverkad av ultrarena salter gravimetriskt
  • ISO/IEC 17025 för:
    • Testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS
    • Kalibrering av laboratorievågar
    • Temperaturkalibrering i -90 till 650° C
    • Densitetsmätning med oscillerande u-rör och Bingham-pyknometrimetoder
    • Vissa komplexometriska titreringar
  • Alla volymetriska titrimetriska och gravimetriska funktioner utförs under högt reglerad temperaturregim
  • Producerad i mycket kontrollerad renrumsmiljö med ultrarent vatten, trippeldestillerade syror och trippellakade förrengjorda flaskor
  • Alla mätosäkerheter beräknade enligt Eurachem/CITAC riktlinjer och rapporterade vid 95 % konfidensnivå
Specifikationer
Förpackning HDPE trippelurlakad
Analyt- eller komponentnamn 50 μg/mL lithium, 200 μg/mL sodium, 250 μg/mL each of ammonium and magnesium, 500 μg/mL each of calcium and potassium
Fysisk form Vätska
Teknik Jonkromatografi, Anjonmätning
Certifikat och efterlevnad GHS/OSHA, REACH
Typ Jonkromatografistandarden
Element Li, Na, Ammonium, Mg, Ca, K
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 100 ml