Läs mer
Instrumentkontrollstandard 2 för jonkromatografi , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11420209 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 11420209
Brand: SPEX Certiprep ICMIX2100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
HPO 4-2600 μg/ml
Br-400 μg/ml
NO 3-400 μg/ml
4400 μg/ml
Cl -200 μg/ml
F -100 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IC Instrument Check Standard 2
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat With Certificate of Analysis
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik Ion Chromatography
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 125 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Components in H2O:
Br    •400μg/mL
Cl    •200μg/mL
F    •100μg/mL
NO3    •400μg/mL
HPO4−2    •600μg/mL
SO4−2    •400μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning