Läs mer
Litium Single Element Ion Standard - Katjon, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15658285 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15658285 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15658285 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CSLI22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    961.00 SEK
    835.58 SEK / 125ml
    Save 125.42 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Li1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Cation Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-93-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Med Certificate of Analysis
CAS Min % 0.1, 0.2, 99.7
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 0.2, 99.7
Molekylformel Li
MDL-nummer MFCD00134051
Teknik Jonkromatografi
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Li]
IUPAC-namn litium
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:30145
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning