Läs mer
Magnesium Standard Single Element Jon Standard - Katjon, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Mg | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Cation Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Analyscertifikat | Med Certificate of Analysis |
| CAS Min % | 0.1, 0.2, 99.7 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet. |
| CAS Max % | 0.1, 0.2, 99.7 |
| Molekylformel | Mg |
| MDL-nummer | MFCD00085308 |
| Teknik | Jonkromatografi |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning