Läs mer
Natriumkarbonat/natriumbikarbonat-eluentkoncentrat för jonkromatografi, 0,18M/0,17M, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16321196 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Produktkod. Kvantitet
16321196 125 ml
1 options
Produktkod. 16321196 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ICELCON3100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Na2CO30,18 M
NaHCO 30,17 M
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Carbonate/Sodium Bicarbnate Eluent Concentrate
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat With Certificate of Analysis
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik Ion Chromatography
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 125 ml
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning