Läs mer
Perchlorate Standard for Ion Chromatography, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12098738 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 12098738
Brand: SPEX Certiprep ASCLO492Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
ClO4-1000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchlorate Standard
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
Analyscertifikat With Certificate of Analysis and MSDS
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
CAS 7732-18-5
Teknik Ion Chromatography
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 125 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only