Läs mer
Natriumkarbonat-eluentkoncentrat för jonkromatografi, 0,5M, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Na2CO3 | 0,5 M |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Carbonate Eluent Concentrate |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Analyscertifikat | Med Certificate of Analysis |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet. |
| CAS | 7732-18-5 |
| Teknik | Jonkromatografi |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Lösningstyp | Standardlösning |
| Typ | Certifierat referensmaterial |
| Lösningsmedel eller matris | Vatten |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning