missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ion Chromatography Standard: Dichloroacetate @ 500 μg/mL in H2O, VHG™

Produktkod. 17927824
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17927824 100 ml
17960065 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17927824 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGIDCA500100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Ion Chromatography Standard: Dichloroacetate @ 500 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dichloroacetate
CAS 13425-80-4
Metoder Ion Chromatography
Analyt- eller komponentnamn Dichloroacetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C2 H Cl2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Acetic acid, 2,2-dichloro-, ion(1-), Acetic acid, dichloro-, ion(1-) (8CI,9CI), 2,2-Dichloroacetate, Dichloroacetate anion, Dichloroacetate ion, Dichloroacetate ion(1-)
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/p-1
LEDER [O-]C(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-namn 2,2-dichloroacetate
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 127.935
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 126.9359 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.