Läs mer
Jonkromatografistandard: Strontium @ 100 μg/ml in H2O, VHG™
Produktkod. 17987484
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987484 100 ml
17997384 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17987484 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGISR100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Jonkromatografistandard: Strontium @ 100 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder Jonkromatografi
Analyt- eller komponentnamn Strontium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Sr
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
LEDER [Sr]
IUPAC-namn strontium
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 87.62
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 87,906 g/mol