Läs mer
Jonkromatografistandard: Strontium @ 100 μg/ml in H2O, VHG™
Beskrivning
Jonkromatografistandard: Strontium @ 100 μg/ml i H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium |
| CAS | 7440-24-6 |
| Metoder | Jonkromatografi |
| Analyt- eller komponentnamn | Strontium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Sr |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Sr |
| InChI formel | InChI=1S/Sr |
| Visa mer |