Läs mer
Sulfatstandard för jonkromatografi, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10040442 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
50g
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10040442 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
11919432 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska Paket med 100
10335742 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
11480289 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10040442 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ASSO492X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 SEK
    1635.18 SEK / 500ml
    Save 179.82 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
SÅ&subscript_4;&superscript_minus;&superscript_2;1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfate Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat With Certificate of Analysis.
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik Ion Chromatography
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 500 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning