Läs mer
Sulfatstandard för jonkromatografi, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11919432 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
50g
Paket med 100
Produktkod. 11919432
Brand: SPEX Certiprep ASSO492Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
SÅ&subscript_4;&superscript_minus;&superscript_2;1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfate Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat With Certificate of Analysis.
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik Ion Chromatography
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 125 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning