Läs mer
Stuart™ Jonbytespatroner
Produktkod. 16180921
Change view
Kapacitet (metrisk):
55 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16180921 55 l
1 options
Produktkod. 16180921 Leverantör Stuart™ Leverantörsnummer 8024493
I lager
Stuart™ Jonbytespatroner för användning med Aquatron™ Water Stills
Aquatron™ Water Stills använder engångs jonbytarpatroner för att behandla vatten
  • Patroner ändrar långsamt färg från grönt till blått när de är slut för att indikera hartsets tillstånd
  • Specifikationer
    För användning med (utrustning) Aquatron Water Stills
    Typ Kassett, jonbyte
    Kapacitet (metrisk) 55 l