Läs mer
Thermo Scientific™ Jonbytarkassetter i rostfritt stål (tryckbeständiga).
Produktkod. 10318897 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1000 l/timme
2000 l/timme
300 l/timme
950 l/timme
Kapacitet:
1500 l
2000 l
2800 l
4000 l
6000 l
7000 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Kapacitet Förpackningsstorlek
10318897 300 l/timme 2000 l Varje
11356991 300 l/timme 1500 l Varje
10550091 950 l/timme 2800 l Varje
12307293 2000 l/timme 7000 l Varje
12642775 1000 l/timme 6000 l Varje
12632775 1000 l/timme 4000 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10318897 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50155444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13020.00 SEK
    12823.86 SEK / Paket med 1
    Save 196.14 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Dessa kassetter av rostfritt stål är klara att ansluta för 300 till 3000 l/timme och är praxisbeprövade system med blandad bädd för helt avmineraliserat vatten.
Klar att ansluta för krav på 300 till 3000 l/tim är Thermo Scientific™ jonbytarkassetter i rostfritt stål system med blandade bäddar för helt avmineraliserat vatten, beprövade i praktiken.
Optimal prestanda säkerställs av flödesdesignen och de kvalitetskontrollerade jonbytarhartserna. Tillhandahåll helt avmineraliserat vatten med endast en mycket låg konduktivitet.
För att fungera tillförlitligt kräver jonbytarkassetter inte bara högkvalitativa blandbäddshartser utan också en pålitlig regenereringsteknik i kombination med högkvalitativa kemiska produkter. Våra regenereringstjänster har registrerade bevis på kapacitet och kvalitet för varje skapad batch. Dessa poster inkluderar:
  • Mottagningskontroll
  • Batchtestprotokoll
  • TOC-övervakning
  • DIN EN ISO 9001:2000
Gemensamma specifikationer för alla avjonisatorer inkluderar:
  • Alla kassetter är trycktåliga upp till 10 bar
  • Vattentemperaturen är max 30°C
  • Materialet till kassetten är rostfritt stål V4A
  • Kontakterna är R3/4 tum
  • Väggfäste för varje kassett ingår inte, men kan beställas med artikelnummer 03.1405
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DI 2000 Ion Exchange Stainless Steel (pressure resistant) Cartridges
Kapacitet 2000 l
Flödeshastighet 300 l/timme
Material Rostfritt stål
Reningsmetod Jonbytare
Hartstyp Mixed Bed
Renhet 0,1 till 20 μ S/cm
Typ Jonbyteskassett
Höjd (metrisk) 490 mm
Diameter (metrisk) 240 mm
Nettovikt (metrisk) 18 kg