Läs mer
Ion Exchanger Amberlite™ IRA-402, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ion Exchanger Amberlite™ IRA-402 |
| CAS | 52439-77-7 |
| MDL-nummer | MFCD00145564 |
| Densitet | 1.063 To 1.093 mg/L |
| Synonym | Ion exchanger Amberlite™ IRA-402, Ion exchanger Amberlite™ IRA-402 |
| Kvantitet | 500 mL |