Läs mer
Ion exchanger Dowex 1-X8, Supelco™
Beskrivning
(strongly basic anion exchanger), Cl- form
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ion exchanger Dowex 1-X8 |
| CAS | 60177-39-1 |
| Smältpunkt | 1069°C |
| Kvantitet | 250 mL |