missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ion exchanger Dowex™ 50 WX-8, H+ form, EMD-Millipore
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ion exchanger Dowex™ 50 WX 8 |
| CAS | 69011-20-7 |
| Molekylformel | C28H30 |
| MDL-nummer | MFCD00132722 |
| Densitet | Density: 1.040g/cm3 (20°) |
| Synonym | porapak p, lewatit c267 ion exchange resin, ion exchange resin, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, cation exchange resin, ethidium bromide adsorber, divinylbenzene, ethylvinylbenzene, vinylbenzene copolymer, ethenylbenzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer, ethylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, sulfonated, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI-nyckel | NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | * |
| IUPAC-namn | 1,2-diethenylbenzene; 1-ethenyl-2-ethylbenzene; ethenylbenzene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?