Läs mer
Mettler Toledo™ Jonselektiv elektrod DX264-Cu koppar
Produktkod. 11967701
Change view
pH-intervall:
2 till 8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11967701 2 till 8 Varje
1 options
Produktkod. 11967701 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51107678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16100.00 SEK
    13721.81 SEK / Paket med 1
    Save 2378.19 SEK
    14% Av
I lager
Specifikationer
Typ DX264-Cu Kopparhalvcell
Material POM
pH-intervall 2 till 8
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C