Beskrivning
- Kombinerad jonkänslig elektrod med solid membran utbytbar plan yta
- Jonen som ska detekteras passerar genom membranet och genererar en potentialskillnad som är proportionell mot jonkoncentrationen
- Analystid vanligtvis mindre än en minut
- Provberedningssteg som filtrering eller destillation är sällan nödvändiga
- Kalibrering bör utföras så ofta som möjligt
- (mindre en gång om dagen) vid samma temperatur som provet
- Mätning av temperatur 0 till 50° C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Jonselektiv elektrod Jodid |
| pH-intervall | 0 till 14 |