Läs mer
Cole-Parmer™ Kombination jonselektiv elektrod (ISE)
Produktkod. 15220748 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
Epoxy
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15220748 Epoxy Varje
1 options
Produktkod. 15220748 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 2750434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4450.00 SEK
    3625.53 SEK / Paket med 1
    Save 824.47 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
Snabba och exakta jonvalselektroder kräver ingen extern referens —de är enklare att använda än separata avkännings- och referenshalvcellselektroder.
  • Kostnadseffektiva alternativ som är lätta att använda
  • Lätt att få plats i små utrymmen—behövs ingen ytterligare referenselektrod
  • Vattenhårdhet (Ca+/²Mg+) ² ISE med epoxikropp
  • Fastledarelektroder har också tolv poleringsremsor.
  • Elektroder är påfyllningsbara
  • Alla elektroder inkluderar en 30-ml flaska med referenslösning, en referensfyllningspipett, 1-m kabel, BNC-kontakt och en instruktionsmanual
Specifikationer
Beskrivning Kombinationsjonselektiva elektroder, vattenhårdhet (Ca 2/Mg)
Material Epoxy