Beskrivning
- Passar enkelt in i —små utrymmen, ingen ytterligare referenselektrod behövs.
- Dessa snabba och exakta elektroder kräver ingen extern —referens, de är enklare att använda än separata avkännings- och referenshalvcellselektroder.
- Kombinerade jonselektiva elektroder med dubbla kopplingar och är bekväma att använda på platser där två elektroder inte passar.
- Alla elektroder inkluderar en 30 ml flaska med referenslösning, en referensfyllningspipett, 1 m kabel, BNC-kontakt och en bruksanvisning.
- Solid-state elektroder har också tolv polerremsor.
- Ekonomiepoxielektroder har en hållbar epoxikropp och är väl lämpade för bärbara fälttillämpningar.
- Den yttre referenskammaren är silverfri och motstår kontaminering.
- Dessa elektroder är påfyllningsbara.
- Laboratorieglaselektroder är designade med dubbla korsningar, med en glaskropp som ger högkvalitativa mätningar för dina laboratorieapplikationer.
- Förbättrad glasförsegling förbättrar prestanda och tillförlitlighet.
- Förseglade inre kopplingar och påfyllningsbara yttre kopplingar rymmer speciella referensfyllningslösningar som är —idealiska för mätningar med låg koncentration.
- Använd elektroder med en mätare som har en upplösning på 0,1 mV för de mest exakta resultaten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Typ | Kombination ISE |