Läs mer
TaqMan™ Ion Torrent™ Jonbibliotek TaqMan™ Kvantifieringssats
Produktkod. 15501474
Change view
Kvantitet:
250 reaktioner, 2 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15501474 250 reaktioner, 2 rör Varje
1 options
Produktkod. 15501474 Leverantör TaqMan™ Ion Torrent™ Leverantörsnummer 4468802
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En lättanvänd, flexibel lösning för noggrann kvantifiering av biblioteksindata för Ion Torrent arbetsflöde för halvledarsekvensering
  • Precision: Den TaqMan™ Analys ger specificitet och noggrannhet vid detektering av korrekt anpassade, amplifierbara mallar över icke-sondbaserade kvantifieringsmetoder
  • Känslighet: Protokollet stöder kvantifiering av femtomolära mängder av fragmentbibliotek
  • Enkelhet: Den validerade, bruksfärdiga qPCR-standarden kräver endast en enkel seriell spädning för att bestämma den optimala koncentrationen av bibliotek som ska användas för mallformad pärlberedning
  • Mångsidighet: Den mycket robusta qPCR-blandningen rymmer ett brett utbud av cyklingsförhållanden och reaktionsvolymer, och kombinerar mycket känslig detektion med ett brett kvantifieringsområde
  • Effektivitet: qPCR-baserade metoder använder mindre material för kvantifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibreringstyp Sekvensering - Bibliotekskvantifiering
Innehåll och lagring Förvara komponenter vid -20° C
Formatera Sats
Excitation Synlig
Emission Synlig
För användning med (utrustning) Jon PGM™ System och Ion S5 Plus
För användning med (applikation) Sekvensering
Antal reaktioner 250
Produktlinje Ion Torrent
Produkttyp Kvantifieringssats
Kvantitet 250 reaktioner, 2 rör
Provvolym 2.5 ml
Frakt skick Våt is
Arbetsflödessteg Bibliotekskvantifiering