Läs mer
Justering av jonstyrka på låg nivå TISAB II buffert, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
- Justeringsbuffert för jonstyrka
- Låg nivå TISAB II
- 500 ml volym
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Low Level TISAB II Buffer Solution |
| Analyscertifikat | With Certificate of Analysis |
| Koncentration | 10 M |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Lösningstyp | Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Low Level TISAB II Buffer
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, sodiumhydroxide
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning