Läs mer
Melford Ionomycin
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Beskrivning
Jonomycinfri syra används ofta i cellbiologiska experiment för att studera cellulära processer som är beroende av kalciumsignalering.
Jonomycinfri syra används ofta i cellbiologiska experiment för att studera cellulära processer som är beroende av kalciumsignalering. Genom att transportera kalciumjoner in i celler kan jonomycin utlösa olika cellulära svar, inklusive aktivering av enzymer och signalvägar. Forskare använder jonomycin i en mängd olika tillämpningar, som att studera cellsignalering, apoptos och kalciumberoende processer. Det är särskilt användbart i experiment där exakt kontroll över intracellulära kalciumnivåer är nödvändig.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ionomycin |
| CAS | 56092-81-0 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C41H72O9 |