Läs mer
Melford Ionomycin
Produktkod. 30018353
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018353 1 mg
30018354 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018353 Leverantör Melford Leverantörsnummer I520200.001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jonomycinfri syra används ofta i cellbiologiska experiment för att studera cellulära processer som är beroende av kalciumsignalering.
Jonomycinfri syra används ofta i cellbiologiska experiment för att studera cellulära processer som är beroende av kalciumsignalering. Genom att transportera kalciumjoner in i celler kan jonomycin utlösa olika cellulära svar, inklusive aktivering av enzymer och signalvägar. Forskare använder jonomycin i en mängd olika tillämpningar, som att studera cellsignalering, apoptos och kalciumberoende processer. Det är särskilt användbart i experiment där exakt kontroll över intracellulära kalciumnivåer är nödvändig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ionomycin
CAS 56092-81-0
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C41H72O9