Läs mer
Thermo Scientific Chemicals jonomycin, 96 %
Produktkod. p-7070072
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15414829
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62448.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Highly selective and potent calcium ionophore | CAS: 56092-81-0 | C41H72O9, C41H72O9 | 709.02 g/mol
Jonomycinfri syra är ett fördelaktigt verktyg i forskning för att höja intracellulära kalciumnivåer. Även detta antibiotikum kan användas för att studera kalciumtransporten över plasmamembranet. Det har visat sig inducera central demyelinisering, hämma binjure-TREK-1-kanaler från nötkreatur och att reglera celldelning av mogna humana B-celler. Den används för att studera effekterna av kalciumflöde på endoplasmatisk retikulum (ER) stress, mitokondriell stress och inneboende apoptosmekanismer. Det används också för att stimulera den intracellulära produktionen av cytokinerna, interferon, perforin, IL-2 och IL-4, vanligtvis i samband med PMA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56092-81-0
Molekylformel C41H72O9
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning Färglös
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Mycket selektiv och potent kalciumjonofor
Analysera 98%
Formel vikt 709.02
Odör Alkoholliknande
Produkttyp Ionomycin
Form Lösning i etanol
Beilstein 3642126
InChI-nyckel PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
LEDER C[C@H](CCC(O)=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)\C=C(/O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)CC1CC[C@](C)(O1)C1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
IUPAC-namn (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-trihydroxy-22-[(2S,5'S)-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl-[2,2'-bioxolan]-5-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-9-oxodocosa-10,16-dienoic acid
Molekylvikt (g/mol) 709.02
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ionomycin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, ionomycin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.