Läs mer
Melford Ionomycin Kalcium
Produktkod. 30018356
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018356 5 mg
30018355 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018356 Leverantör Melford Leverantörsnummer I520250.005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Jonomycinkalciumsalt är en kalciumjonofor, vilket innebär att det underlättar transporten av kalciumjoner över cellmembranen.
Jonomycinkalciumsalt är en kalciumjonofor, vilket innebär att det underlättar transporten av kalciumjoner över cellmembranen.
Det används ofta för att studera kalciumsignalering och dess roll i olika biologiska processer. Det är särskilt användbart för att undersöka intracellulära kalciumnivåer, kalciumberoende enzymer och cellulära svar som utlöses av kalciuminflöde.
Ionomycinkalciumsalt används i cellodlingsexperiment för att inducera en snabb och kontrollerad ökning av intracellulära kalciumnivåer. Detta möjliggör undersökning av nedströmseffekterna av kalciumsignaleringsvägar, inklusive cellulär aktivering, utsöndring, proliferation och apoptos.
Dessutom används det ofta i kombination med andra substanser, såsom fluorescerande kalciumindikatorer eller proteinkinasaktivatorer, för att belysa specifika cellulära mekanismer och signalvägar.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ionomycin, Calcium
CAS 56092-82-1
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C41H70O9Ca