Läs mer
Ionomycin, kalciumsalt, 100 %,> 98 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413272 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413272 1 mg 1mg
11423272 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413272 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215507001
Kemiska identifierare
CAS 56092-82-1
Molekylvikt (g/mol) 747.08
MDL-nummer MFCD00083634
InChI-nyckel RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC-namn kalcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxi-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxiet yl]-5-metyloxolan-2-yl]-5-metyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptametyl-11-oxido-9-oxodocosa-10,16-dienoat
LEDER [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ionomycin, calcium salt
Typ Ionomycin Calcium Salt
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Kvantitet 1 mg
Analysprocentintervall 1
Molekylformel C41H70O9Ca
Formel vikt 747.1
Procent renhet >98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ionomycin Calcium Salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin Calcium Salt