Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ionomycin, calcium salt |
| Typ | Ionomycin kalciumsalt |
| Namnnotering | För HPLC-analys |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 mg |
| Analysprocentintervall | 1 |
| Molekylformel | C41H70CaO9 |
| Formel vikt | 747.1 |
| Procent renhet | >98% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ionomycin Calcium Salt
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin Calcium Salt