Läs mer
R&D Systems™ Ionomycin calcium salt
Beskrivning
Ionomycin calcium salt is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Free Acid also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ionomycin calcium salt |
| CAS | 56092-82-1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C41H70CaO9 |
| Formel vikt | 747.08 |
| Produkttyp | Ionomycin Calcium Salt |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 747.08 |