Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Jonomycinkalciumsalt, 99 %
Produktkod. 15433369
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433369 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15433369 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60628.#0
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56092-82-1 | C41H70CaO9, C41H70CaO9 | 747.08 g/mol
Kalciumsalt av jonomycin används som ett polyeterantibiotikum och inducerare av apoptotisk degeneration. Ionomycin inducerar apoptotisk degeneration av embryonala kortikala neuroner och cellcykelstopp vid G1-fasen. Det är effektivare än A23187 (sc-3591) och ger ett användbart verktyg för att öka intracellulär Ca2+-koncentration.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Vitt till benvitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Mycket selektiv och potent kalciumjonofor
Analysera 99%
CAS 56092-82-1
Molekylformel C41H70CaO9
Formel vikt 747.08
Känslighet Ljuskänslig
Löslighet Löslig i DMSO (10 mg/ml). Även löslig i etanol eller metanol
Produkttyp Jonomycinkalciumsalt, 99 %
Form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ionomycin calcium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin calcium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.