Läs mer
Ionomycin (Calcium Salt), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10429883
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackning:
Poly Micro Tube
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10429883 1 mg Poly Micro Tube 1mg
11438343 5 mg Poly Micro Tube 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10429883 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP25271
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ionomycin (Calcium Salt)
  •  Suitable for use in electrophoretic separations, specifically polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
  • This product is a 40% (w/v) solution of high quality acrylamide
  • Free of DNase, RNase, and protease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56092-82-1
Molekylformel C41H70CaO9
Molekylvikt (g/mol) 747.08
MDL-nummer MFCD00083634
InChI-nyckel RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC-namn calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-11-oxido-9-oxodocosa-10,16-dienoate
LEDER [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ionomycin, Calcium Salt
Typ Ionomycin Calcium Salt
Namnnotering From Streptomyces conglobatus
Fysisk form Solid
Smältpunkt 205°C to 206°C
Förpackning Poly Micro Tube
Färg White
Kvantitet 1 mg
Analysprocentintervall ≥98.0 %
Formel vikt 747.1
Procent renhet 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ionomycin, Calcium Salt
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.