Läs mer
Ionomycin (Calcium Salt), Fisher BioReagents™
Produktkod. 11438343
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackning:
Poly Micro Tube
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11438343 5 mg Poly Micro Tube 5mg
10429883 1 mg Poly Micro Tube 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438343 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP25275
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ionomycin (Calcium Salt)
  • Ionomycin functions as a calcium ionophore or ion carrier and is commonly used to study Ca2+ transport across biological membranes
  • Ionomycin, in conjunction with PMA, can also be used to induce cytokine production in many cell types
  • Store product at 2-8°C and protected from light
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56092-82-1
Molekylformel C41H70CaO9
Molekylvikt (g/mol) 747.08
MDL-nummer MFCD00083634
InChI-nyckel RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC-namn calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5-methyloxolan-2-yl]-5-methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-11-oxido-9-oxodocosa-10,16-dienoate
LEDER [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ionomycin, Calcium Salt
Typ Ionomycin Calcium Salt
Namnnotering From Streptomyces conglobatus
Fysisk form Solid
Smältpunkt 205°C to 206°C
Förpackning Poly Micro Tube
Färg White
Kvantitet 5 mg
Analysprocentintervall ≥98.0 %
Formel vikt 747.1
Procent renhet 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ionomycin, Calcium Salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.